2,4-Dichloro-8-methoxy-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichloro-8-methoxy-3-phenyl-1-azanaphthalene
OR26411-100MG
APOSOR26411-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR26411-100MG
2,4-Dichloro-8-methoxy-3-phenylquinoline
2,4-Dichloro-8-methoxy-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₆H₁₁Cl₂NO Molecular Weight: 304,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00101113 CAS-Nummer: 274691-33-7 |