6-Chlor-m-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2643-1G
APOSOR2643-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2643-1G
6-Chlor-m-toluidin 97%
6-Chlor-m-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007674
CAS-Nummer: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
UN: 2239
ADR: 6.1,III