1-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: PP 3, 1-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine

OR2650T-250MG
APOSOR2650T-250MGEA 168 EUR
APOSOR2650T-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, technische Qualität
1-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin

Chemiluminescent with antifilarial & affinity for the adenosine receptor.

Formel: C₁₁H₉N₅
Molecular Weight: 211,23 g/mol
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022901
CAS-Nummer: 5334-30-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR