Ethyl phenylsulphonylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(phenylsulphonyl)acetate, Phenylsulphonylacetic acid Ethyl Ester
OR26538-1G
APOSOR26538-1GEA
21.9
EUR
APOSOR26538-1G
Ethyl phenylsulphonylacetate
Ethyl phenylsulphonylacetate
Formel:
C₁₀H₁₂O₄S Molecular Weight: 228,26 g/mol Siedepunkt: 135 °C Schmelzpunkt: 44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025041 CAS-Nummer: 7605-30-3 EINECS: 231-516-6 |