Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dicyanothiophene
OR2655-5G
APOSOR2655-5GEA
97.3
EUR
APOSOR2655-5G
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Formel:
C₆H₂N₂S Molecular Weight: 134,158 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01233047 CAS-Nummer: 18853-32-2 |