2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-4-iodonicotinaldehyde
OR2658-1G
APOSOR2658-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2658-1G
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Formel: C₆H₃ClINO
Molecular Weight: 267,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095294
CAS-Nummer: 153034-90-3