1-(Aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2665-1G
APOSOR2665-1GEA
0
EUR
APOSOR2665-1G
1-(Aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
1-(Aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel:
C₁₃H₂₃NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264198 CAS-Nummer: 204514-23-8 |