4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26691-25G
APOSOR26691-25GEA 0 EUR
APOSOR26691-25G
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 263…265 °C
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008747
CAS-Nummer: 498-02-2