[4-({{(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, N-FMOC protected, (9H-Fluoren-9-yl)methyl [4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]carbamate
OR2670-1G
APOSOR2670-1GEA
557
EUR
APOSOR2670-1G
[4-({{(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
[4-({{(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]acetic acid
Formel:
C₂₂H₂₃NO₅ Molecular Weight: 381,422 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09264206 CAS-Nummer: 946716-25-2 |