[4-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl [4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl]carbamate, 4-Amino-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-thiopyran, N-FMOC protected
OR2672-100MG
APOSOR2672-100MGEA
48
EUR
APOSOR2672-100MG
[4-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl]acetic acid
[4-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl]acetic acid
Formel:
C₂₂H₂₃NO₄S Molecular Weight: 397,487 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09264207 CAS-Nummer: 946727-62-4 |