Fmoc-Cyclopropylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-Amino(cyclopropyl)acetic acid, N-FMOC protected, Fmoc-L-Cyclopropylglycine
OR2679-250MG
APOSOR2679-250MGEA
77
EUR
APOSOR2679-250MG
Fmoc-Cyclopropylglycine
Fmoc-Cyclopropylglycine
Formel:
C₂₀H₁₉NO₄ Molecular Weight: 337,4 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659145 CAS-Nummer: 1212257-18-5 |