6-Bromo-4,5-dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR26817-1G
APOSOR26817-1GEA 255 EUR
APOSOR26817-1G
6-Bromo-4,5-dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
6-Bromo-4,5-dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₈H₇BrN₂S
Schmelzpunkt: 84…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126470
CAS-Nummer: 175204-24-7