Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2689-250MG
APOSOR2689-250MGEA
166
EUR
APOSOR2689-250MG
Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate ≥96%
Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Molecular Weight: 238,67 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07366504 CAS-Nummer: 141517-48-8 |