2-Methoxy-4-[(E)-2-nitrovinyl]phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-[(E)-2-nitroethenyl]anisole, trans-4-Hydroxy-3-methoxy-β-nitrostyrene
OR26919-25G
APOSOR26919-25GEA
168
EUR
APOSOR26919-25G
2-Methoxy-4-[(E)-2-nitrovinyl]phenol 98%
2-Methoxy-4-[(E)-2-nitrovinyl]phenol
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,172 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024827 CAS-Nummer: 6178-42-3 |