4,6-Dimethylpyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyridine
OR27029-1G
APOSOR27029-1GEA
27.7
EUR
APOSOR27029-1G
4,6-Dimethylpyridin-2-ol
4,6-Dimethylpyridin-2-ol
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,16 g/mol Schmelzpunkt: 178…179 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00831528 CAS-Nummer: 16115-08-5 |