2-hydroxy-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27042-1G
APOSOR27042-1GEA
342
EUR
APOSOR27042-1G
2-hydroxy-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
2-hydroxy-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162,188 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052650 CAS-Nummer: 91591-59-2 |