3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]methanol
OR27067-250MG
APOSOR27067-250MGEA 140 EUR
APOSOR27067-250MG
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₁₁H₉Cl₂NO₂
Molecular Weight: 258,101 g/mol
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052550
CAS-Nummer: 175204-38-3