Ethyl-3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
OR27078-1G
APOSOR27078-1GEA
46.4
EUR
APOSOR27078-1G
Ethyl-3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Ethyl-3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 206,2 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052274 CAS-Nummer: 18619-97-1 |