2,6-Dichloro-4-methylnicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27097-1G
APOSOR27097-1GEA 34.8 EUR
APOSOR27097-1G
2,6-Dichloro-4-methylnicotinamide
2,6-Dichloro-4-methylnicotinamide
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O
Siedepunkt: 129…132 °C/7mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052636
CAS-Nummer: 38841-54-2