Ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)-6-methylnicotinonitrile, Ethyl-2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate, Ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR27103-250MG
APOSOR27103-250MGEA
49.3
EUR
APOSOR27103-250MG
Ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate
Ethyl 2-chloro-3-cyano-6-methylisonicotinate
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 224,644 g/mol Schmelzpunkt: 58…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023416 CAS-Nummer: 40108-12-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |