Benzo[d]isoxazol-3-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR27158-5G
APOSOR27158-5GEA 125 EUR
APOSOR27158-5G
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Formel: C₇H₅NO₂
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00125030
CAS-Nummer: 21725-69-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR