4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27179-250MG
APOSOR27179-250MGEA 42.2 EUR
APOSOR27179-250MG
4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
4-(tert-Butyl)-2-chloranilin
Formel: C₁₀H₁₄ClN
Siedepunkt: 84 °C/0,1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052272
CAS-Nummer: 42265-67-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III