5-Nitro-2-furoylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR27281-5G
APOSOR27281-5GEA 206 EUR
APOSOR27281-5G
5-Nitro-2-furoylchlorid 95%
5-Nitro-2-furoylchlorid
Formel: C₅H₂ClNO₄
Schmelzpunkt: 34…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039564
CAS-Nummer: 25084-14-4
EINECS: 246-607-6
UN: 3261
ADR: 8,II