4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine
OR27306-1G
APOSOR27306-1GEA
91.5
EUR
APOSOR27306-1G
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Isopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formel:
C₇H₁₂N₄S Molecular Weight: 184.26 g/mol Schmelzpunkt: 127…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052790 CAS-Nummer: 175204-55-4 |