4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR27312-1G
APOSOR27312-1GEA 95.7 EUR
APOSOR27312-1G
4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
Formel: C₈H₈N₄S₂
Molecular Weight: 224,306 g/mol
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052772
CAS-Nummer: 175204-61-2