2-({2-[(2,6-Dichloropyridin-3-yl)amino]-2-oxoethyl}thio)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-({[(Carboxymethyl)thio]acetyl}amino)-2,6-dichloropyridine, 5-{[(Carboxymethyl)sulphanyl]acetamido}-2,6-dichloropyridine
OR27325-250MG
APOSOR27325-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR27325-250MG
2-({2-[(2,6-Dichloropyridin-3-yl)amino]-2-oxoethyl}thio)acetic acid
2-({2-[(2,6-Dichloropyridin-3-yl)amino]-2-oxoethyl}thio)acetic acid
Formel: C₉H₈Cl₂N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662316
CAS-Nummer: 287197-80-2