1H-Pyrrole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR27344-1G
APOSOR27344-1GEA
87
EUR
APOSOR27344-1G
1H-Pyrrole-2-carbohydrazide
1H-Pyrrole-2-carbohydrazide
Formel:
C₅H₇N₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141885 CAS-Nummer: 50269-95-9 |