2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR27364-1G
OR27364-250MG
APOSOR27364-1GEA
60.9
EUR
APOSOR27364-1G
APOSOR27364-250MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206.03 g/mol Siedepunkt: 63…64 °C/0.01mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00125355 CAS-Nummer: 116853-97-5 UN: 3265 ADR: 8 III |