Pyrazole-3-carboxaldehyde dimethyl acetal
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Dimethoxymethyl)-1H-pyrazole
OR27386-1G
APOSOR27386-1GEA
45.1
EUR
APOSOR27386-1G
Pyrazole-3-carboxaldehyde dimethyl acetal
Pyrazole-3-carboxaldehyde dimethyl acetal
Formel:
C₆H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 142,1600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085025 CAS-Nummer: 111573-59-2 |