4-Methylnicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-3-pyridinecarboxamide
OR27413-1G
APOSOR27413-1GEA
236
EUR
APOSOR27413-1G
4-Methylnicotinamid
4-Methylnicotinamid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,1512 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234322 CAS-Nummer: 7250-52-4 |