2-(2-Isocyanatoethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Thien-2-yl)ethyl isocyanate
OR27429-1G
APOSOR27429-1GEA
0
EUR
APOSOR27429-1G
2-(2-Isocyanatoethyl)thiophene
2-(2-Isocyanatoethyl)thiophene
May form small amount of sediment
Formel:
C₇H₇NOS Molecular Weight: 153.202 g/mol Siedepunkt: 102 °C (15 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052972 CAS-Nummer: 58749-51-2 |