2,6-Dichloro-4-[5-(1,2-oxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-[5-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]isoxazole, 2-(2,6-Dichloropyridin-4-yl)-5-(isoxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazole
OR27433-250MG
APOSOR27433-250MGEA 79.9 EUR
APOSOR27433-250MG
2,6-Dichloro-4-[5-(1,2-oxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
2,6-Dichloro-4-[5-(1,2-oxazol-5-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridine
Formel: C₁₀H₄Cl₂N₄O₂
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00106310
CAS-Nummer: 680214-03-3