2,6-Dibrom-p-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dibrom-4-methylanilin, 4-Amino-3,5-dibromtoluol
OR27443-5G
APOSOR27443-5GEA
21.9
EUR
APOSOR27443-5G
2,6-Dibrom-p-toluidin
2,6-Dibrom-p-toluidin
Formel:
C₇H₇Br₂N Molecular Weight: 264,95 g/mol Schmelzpunkt: 72…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007641 CAS-Nummer: 6968-24-7 EINECS: 230-182-9 |