4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-methylacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR27465-100MG
APOSOR27465-100MGEA 337 EUR
APOSOR27465-100MG
4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-methylacetophenon
4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxy-3'-methylacetophenon
Formel: C₁₆H₁₆O₃
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 73640-74-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR