6-Nitropiperonal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Methylendioxy-6-nitrobenzaldehyd, 6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
OR27479-1G
APOSOR27479-1GEA
31.9
EUR
APOSOR27479-1G
6-Nitropiperonal 98%
6-Nitropiperonal
Formel:
C₈H₅NO₅ Molecular Weight: 195,13 g/mol Schmelzpunkt: 93…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005829 CAS-Nummer: 712-97-0 EINECS: 211-926-1 |