6-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2749-1G
APOSOR2749-1GEA 145 EUR
APOSOR2749-1G
6-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09836167
CAS-Nummer: 1031927-16-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III