Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2750-1G
APOSOR2750-1GEA 37.7 EUR
APOSOR2750-1G
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021501
CAS-Nummer: 886361-98-4