8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2753-1G
APOSOR2753-1GEA
346
EUR
APOSOR2753-1G
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
8-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₈H₆BrClN₄O Molecular Weight: 289,53 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09951830 CAS-Nummer: 1031927-18-0 |