5-Iodindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Jodindol, 5-Jod-1H-indol
OR27541-250MG
APOSOR27541-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR27541-250MG
5-Iodindol 97%
5-Iodindol
Formel:
C₈H₆IN Molecular Weight: 243,05 g/mol Schmelzpunkt: 101…104 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00220065 CAS-Nummer: 16066-91-4 |