2-Amino-5-chlorbenzophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone

OR27542-500G
APOSOR27542-500GEA 63.8 EUR
APOSOR27542-500G
2-Amino-5-chlorbenzophenon 98%
2-Amino-5-chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀ClNO
Molecular Weight: 231,68 g/mol
Siedepunkt: 207 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 96…100 °C
Flammpunkt: 211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007839
CAS-Nummer: 719-59-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR