trans-3-Ethoxycinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2E)-3-(3-Ethoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(3-Ethoxyphenyl)acrylic acid
OR27554-1G
APOSOR27554-1GEA
136
EUR
APOSOR27554-1G
trans-3-Ethoxycinnamic acid
trans-3-Ethoxycinnamic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,211 g/mol Schmelzpunkt: 131…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016843 CAS-Nummer: 188545-72-4 |