4-Iodbutylacetat 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Essigsäure(4-iodbutyl)ester

OR27557-10G
APOSOR27557-10GEA 59.6 EUR
APOSOR27557-10G
4-Iodbutylacetat 96%
4-Iodbutylacetat
Formel: C₆H₁₁IO₂
Molecular Weight: 242.06 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C/5.5mmHg
Dichte: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010664
CAS-Nummer: 40596-44-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR