6-Bromveratraldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde

OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 109 EUR
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromveratraldehyd
6-Bromveratraldehyd
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245.07 g/mol
Siedepunkt: 300
Schmelzpunkt: 148…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003301
CAS-Nummer: 5392-10-9

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR