2-Aminothiazolinone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminothiazol-4(5H)-one hydrochloride
OR27571-1G
APOSOR27571-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27571-1G
2-Aminothiazolinone hydrochloride
2-Aminothiazolinone hydrochloride
Formel: C₃H₅ClN₂OS
Molecular Weight: 152,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00277945
CAS-Nummer: 2192-06-5