3-Ethoxyacrylic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR27579-250MG
APOSOR27579-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR27579-250MG
3-Ethoxyacrylic acid
3-Ethoxyacrylic acid
Formel: C5H8O3
Siedepunkt: 87 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566841
CAS-Nummer: 6192-01-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR