6-Methyl-2-thiouracil
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin, Methylthiouracil
OR27585-50G
APOSOR27585-50GEA 21.9 EUR
APOSOR27585-50G
6-Methyl-2-thiouracil
6-Methyl-2-thiouracil
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142,18 g/mol
Schmelzpunkt: 330 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3