Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27594-1G
OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA
0
EUR
APOSOR27594-1G
APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel:
C₈H₁₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00729087 CAS-Nummer: 17449-76-2 |