2-Hydroxy-1,3,5-benzenetricarbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
OR27683-1G
APOSOR27683-1GEA 55.1 EUR
APOSOR27683-1G
2-Hydroxy-1,3,5-benzenetricarbaldehyde 95+%
2-Hydroxy-1,3,5-benzenetricarbaldehyde
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01314207
CAS-Nummer: 81502-74-1