(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27696-1G
APOSOR27696-1GEA
186
EUR
APOSOR27696-1G
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphoniumbromid
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₆H₂₄BrOP Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
1530-38-7 |