2,6-Dichloro-3-nitrobenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27700-1G
APOSOR27700-1GEA
21.9
EUR
APOSOR27700-1G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzyl alcohol 97%
2,6-Dichloro-3-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₃ Schmelzpunkt: 106…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01566901 CAS-Nummer: 160647-01-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |